Merck
SAB5702276
Sigma-Aldrich
Anti-FITC/5-FAM/6-FAM Antibody, clone 6V10D5, Rabbit Monoclonal
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6V10D5, monoclonal
Form
liquid
Konzentration
1.00 mg/mL
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
FITC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Anwendung
ELISA, WB
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)