SAB5702268
Anti-Perilipin-2 Antibody, clone 9W7Y9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PLIN2,ADFP,ADRP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9W7Y9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
52 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.91 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DRIEERLPILNQPSTQIVANAKGAVTGAKDAVTTTVTGAKDSVASTITGVMDKTKGAVTGSVEKTKSVVSGSINTVLGSRMMQLVSSGVENALTKSELLVEQYLPLTEEELEKEAKKVEGFDLVQKPSYYVRLGSLSTKLHSRAYQQALSRVKEAKQKSQQTISQLHSTVHLIEFARKNVYSANQKIQDAQDKLYLSWVEWKRSIGYDDTDESHCAEHIESRTLAIARNLTQQLQTTCHTLLSNIQGVPQNIQDQAKHMGVMAGDIYSVFRNAASFKEVSDSLLTSSKGQLQKMKESLDDVMDYLVNNTPLNWLVGPFYPQLTESQNAQDQGAEMDKSSQETQRSEHKTH
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... Perilipin-2(123)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)