Merck
SAB5702219
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA12A Antibody, clone 8Q8M3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
heat shock 70kDa protein 12A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8Q8M3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
75 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SEQQSFLVVVAVDFGTTSSGYAYSFTKEPECIHVMRRWEGGDPGVSNQKTPTTILLTPERKFHSFGYAARDFYHDLDPNEAKQWLYLEKFKMKLHTTGDLT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Adapter protein for SORL1, but not SORT1. Delays SORL1 internalization and affects SORL1 subcellular localization.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human HSPA12A (O43301).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Anwendung
WB
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)