Merck
SAB5702159
Sigma-Aldrich
Anti-NEK7 Antibody, clone 7Y3B10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NIMA-related kinase 7
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7Y3B10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
32 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.54 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSPERIHENGYNFKSDIWSLGCLLYEMAALQSPFYGDKMNLYSLCKKIEQCDYPPLPSDHYSEELRQLVNMCINPDPEKRPDVTYVYDVAKRMHACTASS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEK7(140609)
Allgemeine Beschreibung
NIMA-related kinases share high amino acid sequence identity with the gene product of the Aspergillus nidulans 'never in mitosis A' gene, which controls initiation of mitosis.[supplied by OMIM, Jul 2002]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 203-302 of human NEK7 (Q8TDX7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Anwendung
WB
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)