Merck
SAB5701922
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
415,00 €
415,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
415,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
415,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.63 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of a family of protein kinases that are involved in the integration of biochemical signals for a wide variety of cellular processes, including cell proliferation, differentiation, transcriptional regulation, and development. The encoded protein can be activated by proinflammatory cytokines and environmental stresses through phosphorylation by mitogen activated protein kinase kinases (MKKs). Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2014]
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around T180 & Y182 of human MAPK11/ MAPK14/MAPK12(NP_002742.3).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)