Merck
SAB5701872
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Lyn-Y396 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
415,00 €
415,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
415,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
415,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr396)
Angaben zum Gen
human ... LYN(4067)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a tyrosine protein kinase, which maybe involved in the regulation of mast cell degranulation, and erythroid differentiation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2011]
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y396 of human Lyn
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)