Merck
SAB5701671
Sigma-Aldrich
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
358,00 €
358,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
358,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
358,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
0.48 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KHSRP(8570)
Allgemeine Beschreibung
The KHSRP gene encodes a multifunctional RNA-binding protein implicated in a variety of cellular processes, including transcription, alternative pre-mRNA splicing, and mRNA localization (Min et al., 1997 [PubMed 9136930]; Gherzi et al., 2004 [PubMed 15175153]).[supplied by OMIM, Apr 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human KHSRP
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)