Merck
SAB5701621
Sigma-Aldrich
Anti- CSDE1 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
358,00 €
358,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
358,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1.37 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSDE1(7812)
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 369-600 of human CSDE1 (NP_009089.4).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)