Merck
SAB5701599
Sigma-Aldrich
Anti-DP1/TFDP1 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
358,00 €
358,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
358,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
0.35 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TFDP1(7027)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of a family of transcription factors that heterodimerize with E2F proteins to enhance their DNA-binding activity and promote transcription from E2F target genes. The encoded protein functions as part of this complex to control the transcriptional activity of numerous genes involved in cell cycle progression from G1 to S phase. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 1, 15, and X.[provided by RefSeq, Jan 2009]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human DP1/TFDP1
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)