Merck
SAB5701514
Sigma-Aldrich
Anti-CD83 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
358,00 €
358,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
358,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
0.9 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD83(9308)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a single-pass type I membrane protein and member of the immunoglobulin superfamily of receptors. The encoded protein may be involved in the regulation of antigen presentation. A soluble form of this protein can bind to dendritic cells and inhibit their maturation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2011]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human CD83
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)