Merck
SAB5701205
Sigma-Aldrich
Anti- Smad5 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
358,00 €
358,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
358,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
0.75 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMAD5(4090)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is involved in the transforming growth factor beta signaling pathway that results in an inhibition of the proliferation of hematopoietic progenitor cells. The encoded protein is activated by bone morphogenetic proteins type 1 receptor kinase, and may be involved in cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2014]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Smad5
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)