Merck
SAB5701124
Sigma-Aldrich
Anti-M1-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
240,00 €
240,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
240,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
240,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
all
Konzentration
0.96 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human M1-linkage Specific Polyubiquitin (NP_066289.3/NP_061828.1).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)