Merck
SAB5701049
Sigma-Aldrich
Anti-GPKOW antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
240,00 €
240,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
240,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
240,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1.8 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GPKOW(27238)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a putative RNA-binding protein containing G-patch and KOW (Kyprides, Ouzounis, Woese) domains. The encoded protein interacts directly with protein kinase A and protein kinase X and is also found associated with the spliceosome.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 127-476 of human GPKOW (NP_056513.2).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)