Merck
SAB5701031
Sigma-Aldrich
Anti-ACSS2 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
358,00 €
358,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
358,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
358,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1.33 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACSS2(55902)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a cytosolic enzyme that catalyzes the activation of acetate for use in lipid synthesis and energy generation. The protein acts as a monomer and produces acetyl-CoA from acetate in a reaction that requires ATP. Expression of this gene is regulated by sterol regulatory element-binding proteins, transcription factors that activate genes required for the synthesis of cholesterol and unsaturated fatty acids. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2009]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human ACSS2
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)