Merck
SAB5700859
Sigma-Aldrich
Anti-MT-CYB antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CYTB, MT-CYB, MTCYB, Mt-Cyb
Größe auswählen
100 μL
371,00 €
371,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
371,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
43
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1.02 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:200-1:1000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... mt-Cytb(17711)
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse MT-CYB (NP_904340.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)