Merck
SAB5700854
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-E antibody produced in rabbit
Synonym(e):
EA1.2, EA2.1, HLA-6.2, HLA-E, QA1
Größe auswählen
100 μL
371,00 €
371,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
371,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
40
Speziesreaktivität
human
Konzentration
2.22 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HLA-E(3133)
Allgemeine Beschreibung
HLA-E belongs to the HLA class I heavy chain paralogues. This class I molecule is a heterodimer consisting of a heavy chain and a light chain (beta-2 microglobulin). The heavy chain is anchored in the membrane. HLA-E binds a restricted subset of peptides derived from the leader peptides of other class I molecules. The heavy chain is approximately 45 kDa and its gene contains 8 exons. Exon one encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the alpha1 and alpha2 domains, which both bind the peptide, exon 4 encodes the alpha3 domain, exon 5 encodes the transmembrane region, and exons 6 and 7 encode the cytoplasmic tail.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HLA-E (NP_005507.3).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)