Merck
SAB5700747
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD2 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
ETF, TEAD-2, TEAD2, TEF-4, TEF4
Größe auswählen
100 μL
315,00 €
315,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
315,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
315,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
35
49
Speziesreaktivität
mouse, rat
Konzentration
0.68 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TEAD2(8463)
Immunogen
Recombinant protein of human TEAD2
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)