Merck
SAB5700524
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-FoxO1-T24/FoxO3a-T32/FoxO4-T28 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
FoxO1, FoxO3a, FoxO4
Größe auswählen
100 μL
323,00 €
323,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
323,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
323,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1.21 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr24/pThr32/pThr28)
Angaben zum Gen
human ... FoxO1(2308)
Immunogen
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding T24/T32/T28 of human FoxO1/FoxO3a/FoxO4.
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)