Merck
SAB5700512
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TP53BP1-T543 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
53BP1, TDRD30, TP53, TP53BP1, p202, p53BP1
Größe auswählen
100 μL
371,00 €
371,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
371,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
213
214
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.07 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr543)
Angaben zum Gen
human ... TP53BP1(7158)
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around T543 of human TP53BP1 (NP_001135451.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)