Merck
SAB5700505
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EEF2K-S366 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
EEF2K, HSU93850, eEF-2K
Größe auswählen
100 μL
371,00 €
371,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
371,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
82
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
3.9 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer366)
Angaben zum Gen
human ... EEF2K(29904)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a highly conserved protein kinase in the calmodulin-mediated signaling pathway that links activation of cell surface receptors to cell division. This kinase is involved in the regulation of protein synthesis. It phosphorylates eukaryotic elongation factor 2 (EEF2) and thus inhibits the EEF2 function. The activity of this kinase is increased in many cancers and may be a valid target for anti-cancer treatment.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S366 of human EEF2K (NP_037434.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)