Merck
SAB5700436
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eIF2α-S51 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
EIF-2, EIF-2A, EIF-2alpha, EIF2, EIF2A, EIF2S1
Größe auswählen
100 μL
315,00 €
315,00 €
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1419
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
315,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
315,00 €
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1419
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
36
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.77 mg/ml
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer51)
Angaben zum Gen
human ... EIF2S1(1965)
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S51 of human eIF2α (NP_004085.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)