Merck
SAB5700366
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Rb-S807/811 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
OSRC, PPP1R130, RB, RB1, Rb, p105-Rb, pRb, pp110
Größe auswählen
100 μL
371,00 €
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
106
Speziesreaktivität
human
Konzentration
4.05 mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer807/811)
Angaben zum Gen
human ... RB1(5925)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a negative regulator of the cell cycle and was the first tumor suppressor gene found. The encoded protein also stabilizes constitutive heterochromatin to maintain the overall chromatin structure. The active, hypophosphorylated form of the protein binds transcription factor E2F1. Defects in this gene are a cause of childhood cancer retinoblastoma (RB), bladder cancer, and osteogenic sarcoma.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S807 & S811 of human Rb (NP_000312.2).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)