Merck
SAB5700219
Sigma-Aldrich
Anti-Eif2ak2 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
EIF2AK1, EIF2AK2, Eif2ak2, PKR, PPP1R83, PRKR
Größe auswählen
100 μL
371,00 €
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
57
62
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
4.09 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF2AK2(5610)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase that is activated by autophosphorylation after binding to dsRNA. The activated form of the encoded protein can phosphorylate translation initiation factor EIF2S1, which in turn inhibits protein synthesis. This protein is also activated by manganese ions and heparin. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human Eif2ak2 (NP_002750.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)