SAB5700168
Anti-DiMethyl-Histone H3-K36 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
H3.4, H3/g, H3FT, H3t, HIST1H3A, HIST3H3, Histone H3
Größe auswählen
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
About This Item
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
15
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1.36 mg/ml
Methode(n)
ChIP: 1:20-1:100
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Lys36)
Angaben zum Gen
human ... H3-4(8290)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)