Merck
SAB5700157
Sigma-Aldrich
Anti-SMYD3 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
KMT3E, SMYD3, ZMYND1, ZNFN3A1, bA74P14.1
Größe auswählen
100 μL
371,00 €
371,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
371,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
29
42
49
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
0.82 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMYD3(64754)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a histone methyltransferase which functions in RNA polymerase II complexes by an interaction with a specific RNA helicase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human SMYD3 (NP_001161212.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)