SAB5700096
Anti-CYP3A4 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CP33, CP34, CYP3A, CYP3A3, CYP3A4, CYPIIIA3, CYPIIIA4, HLP, NF-25, P450C3, P450PCN1
Größe auswählen
315,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
315,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
57
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
0.77 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 1:500-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP3A4(1576)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)