SAB5300222
Monoclonal Anti-PPP1CA antibody produced in mouse
clone 5E9, ascites fluid
Synonym(e):
PP-1A, PP1alpha, PPP1A
Größe auswählen
418,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Größe auswählen
About This Item
418,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5E9, monoclonal
Mol-Gew.
38 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PPP1CA(5499)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against PPP1CA
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)