Merck
SAB5300084
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPA5 antibody produced in mouse
clone 4E3, ascites fluid
Synonym(e):
BIP, FLJ26106, GRP78, HSPA5, MIF2
Größe auswählen
100 μL
418,00 €
418,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
418,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
418,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E3, monoclonal
Mol-Gew.
78 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPA5(3309)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human HSPA5 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against HSPA5
Physikalische Form
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)