Merck
SAB5202161
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone S398A-34
Größe auswählen
100 μG
278,00 €
278,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
278,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.45
278,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S398A-34, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Immunogen
Fusion protein amino acids 410-450 (Cytoplasmic C-terminus) of rat GABA-A-Receptor Alpha 4
Physikalische Form
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)