Merck
SAB5202127
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ankyrin R-PerCP antibody produced in mouse
clone S388A-10
Größe auswählen
100 μG
278,00 €
278,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
278,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.45
278,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S388A-10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
200 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANK1(286)
Immunogen
Fusion protein amino acids 1-1881 (full-length) of human Ankyrin-R
Physikalische Form
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)