SAB5202071
Monoclonal Anti-beta 4 Spectrin-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone S393-2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SPTBN4
Größe auswählen
278,00 €
Größe auswählen
About This Item
278,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S393-2
monoclonal
Beschreibung
clone S393-2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 200 kDa
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human (Tested), rat (Predicted), African green monkey (Tested), mouse (Predicted)
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPTBN4(57731)
Immunogen
Anwendung
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: monkey COS-Beta-4-Spectrin-His
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: SK-N-BE
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Does not cross react with other Beta-spectrins
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_066022.2
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)