SAB5201574
Monoclonal Anti-Neuroligin - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S98-7, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti- ASPGX2, Anti-AUTSX2, Anti-HLNX, Anti-KIAA1260, Anti-MGC22376
Größe auswählen
568,00 €
Größe auswählen
About This Item
568,00 €
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Atto 488 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S98-7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 125-130 kDa
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nlgn4l(100113365)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)