SAB5200240
Monoclonal Anti-Vacht antibody produced in mouse
clone S6-38, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-MGC12716,, Anti-Slc18a3, Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter
Größe auswählen
481,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
481,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S6-38, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... Slc18A3(6572)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)