SAB5200084
Anti-CANX antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-CANX, Anti-CNX, Anti-Calnexin -NT, Anti-IP90, Anti-P90
Größe auswählen
369,00 €
Größe auswählen
About This Item
369,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 90 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, sheep, Xenopus, mouse, rat, bovine, hamster, dog, human, guinea pig, monkey, chicken, pig
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
canine ... CANX(403908)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)