SAB5200049
Monoclonal Anti-GABRB3 antibody produced in mouse
clone S87-25, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-GABA(A) receptor subunit beta3, Anti-GABAAR Beta3, S87-25, Anti-Gabrb3
Größe auswählen
492,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
About This Item
492,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S87-25, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 55 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Gabrb3(14402)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)