SAB5200022
Monoclonal Anti-CACNA1D antibody produced in mouse
clone S48A-9, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-CACH3, Anti-CACN4, Anti-CACNA 1D, Anti-CACNL1A2, Anti-Cav1.3, S48A-9, Anti-oltage dependent L type calcium channel subunit alpha 1D
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S48A-9, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 250 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Cacna1d(29716)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable