SAB4702027
Monoclonal Anti-Mouse CD45 PerCP produced in mouse
Synonym(e):
GP180, LCA, LY5, T200, TPC
About This Item
Konjugat
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex conjugate
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EM-05, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.5 mg/ml
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... Ptprc(19264)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)