SAB4702019
Monoclonal Anti-CD82 purified low endotoxin produced in mouse
Synonym(e):
4F9, C33, GR15, IA4, KAI1, R2, SAR2, ST6, TSPAN27
About This Item
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C33, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/ml
Methode(n)
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD82(3732)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)