SAB4700957
Monoclonal Anti-CD45 antibody produced in mouse
clone 2D1
Synonym(e):
L-CA, LCA, Leukocyte common antigen, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200
Größe auswählen
363,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
363,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NP_002829.2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRC(5788)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The previously assigned protein identifier X6R433 has been merged into P08575. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)