SAB4700702
Monoclonal Anti-CD62P-FITC antibody produced in mouse
clone AK4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-P-selectin
Größe auswählen
339,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
339,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AK4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
nonhuman primates, human
Methode(n)
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SELP(6403)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)