SAB4700514
Monoclonal Anti-TCR beta antibody produced in mouse
clone MEM-262, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-TCR β (Vβ5.3-related)
Größe auswählen
256,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
256,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-262, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRB@(6957)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
TCR β/TCRB (T cell receptor β chain) is located on human chromosome 7q34. This gene has at least 65 rearrangeable Vβ gene segments (27 Vβ families), two Dβ segments (Dβ1 and Dβ2), two clusters of Jβ gene segments (Jβ1.1–Jβ 1.6 and Jβ2.1–Jβ2.7) and two Cβ gene segments.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)