SAB4504449
Anti-phospho-SAPK/JNK (pThr183) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-JNK, Anti-JNK-46, Anti-JNK1, Anti-JNK1A2, Anti-JNK21B1/2, Anti-PRKM8, Anti-SAPK1, Anti-SAPK1c
Größe auswählen
391,00 €
Größe auswählen
About This Item
391,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 48 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:4000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr183)
Angaben zum Gen
human ... MAPK10(5602) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Immunogen Range: 151-200
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)