SAB4504153
Anti-phospho-CXCR4 (pSer339) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CD184, Anti-D2S201E, Anti-FB22, Anti-HM89, Anti-HSY3RR, Anti-LAP-3, Anti-LAP3, Anti-LCR1, Anti-LESTR, Anti-NPY3R, Anti-NPYR, Anti-NPYRL, Anti-NPYY3R, Anti-WHIM, Anti-WHIMS, Anti-WHIMS1
Größe auswählen
391,00 €
Größe auswählen
About This Item
391,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 39 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer339)
Angaben zum Gen
human ... CXCR4(7852)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 303-352
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)