SAB4503932
Anti-phospho-Lamin A/C (pSer392) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CDCD1, Anti-CDDC, Anti-CMD1A, Anti-CMT2B1, Anti-EMD2, Anti-FPL, Anti-FPLD, Anti-FPLD2, Anti-HGPS, Anti-LDP1, Anti-LFP, Anti-LGMD1B, Anti-LMN1, Anti-LMNC, Anti-LMNL1, Anti-MADA, Anti-PRO1
Größe auswählen
460,00 €
Größe auswählen
About This Item
460,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 74 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer392)
Angaben zum Gen
human ... LMNA(4000)
Immunogen
Immunogen Range: 361-410
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)