SAB4503314
Anti-CASP7 (Cleaved-Asp198) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Apoptotic protease Mch-3, CASP-7, Caspase-7, ICE-LAP3, ICE-like apoptotic protease 3
Größe auswählen
346,00 €
Größe auswählen
About This Item
346,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 20 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Asp198)
Angaben zum Gen
human ... CASP7(840)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 149-198
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)