SAB4502857
Anti-SRPK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
SFRS protein kinase 1, SR-protein-specific kinase 1, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 1
Größe auswählen
392,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
392,00 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 92 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRPK1(6732)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Serine-arginine protein kinase 1 (SRPK1) belongs to the SR kinase family. In mammals, SRPK1 is expressed in the central nervous system in a region- and neuron-specific manner. This gene is mapped to human chromosome 6p21.2-p21.3. SRPK1 is also expressed in several normal tissues like testis and pancreas.
Immunogen
Immunogen Range: 521-570
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)