SAB4502820
Anti-BMX, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
BMX, BMX NON-receptor tyrosine kinase, Bone marrow kinase BMX, Cytoplasmic BMX, Epithelial and endothelial tyrosine kinase
Größe auswählen
392,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
About This Item
392,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 78 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BMX(660)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 11-60
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)