SAB4502754
Anti-CHST8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Carbohydrate sulfotransferase 8, GalNAc-4-O-sulfotransferase 1, GalNAc-4-ST1, GalNAc4ST-1, N-acetylgalactosamine-4-O-sulfotransferase 1
Größe auswählen
346,00 €
Größe auswählen
About This Item
346,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 48 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHST8(64377)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 341-390
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)