SAB4502680
Anti-p90 RSK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, KS6A1, KS6AA, MAPKAP-K1a, kinase p90RSK1
Größe auswählen
392,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
392,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 82 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS6KA1(6195)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 346-395
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)