SAB4502452
Anti-PSMD2, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
26S proteasome regulatory subunit S10, Breast cancer-associated protein SGA-113M, Phosphonoformate immuno-associated protein 4, Proteasome regulatory particle subunit p44S10, p42A
Größe auswählen
346,00 €
Größe auswählen
About This Item
346,00 €
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 100 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSMD2(5708)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 11-60
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)